Learn More
Iopamidol, LoGiCal
Beschreibung
Iopamidol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iopamidol |
| CAS | 60166-93-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Iopamidol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C17 H22 I3 N3 O8 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Iopamidol, N,N'-Bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-5-[[(2 S)-2-hydroxypropanoyl]amino]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C17H22I3N3O8/c1-6(28)15(29)23-14-12(19)9(16(30)21-7(2-24)3-25)11(18)10(13(14)20)17(31)22-8(4-26)5-27/h6-8,24-28 H,2-5H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31)(H,23,29)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](O)C(=O)Nc1c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c1I |
| IUPAC-Name | 1-N,3-N-Bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-5-[[(2 S)-2-hydroxypropanoyl]amino]-2,4,6-triiodbenzol-1,3-dicarboxamid |
| Mehr anzeigen |