Learn More
R&D Systems™ Ionomycin free acid
Beschreibung
Ionomycin free acid is a calcium ionophore; more specific than A23187 .
Calcium Salt also available.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ionomycin free acid |
| CAS | 56092-81-0 |
| Menge | 1 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Summenformel | Gehäuse C41H72O9 |
| Formelmasse | 709.01 |
| Produkttyp | Ionomycin Free Acid |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 709.02 |