Learn More
Ionomycin-Kalzium, TRC
Artikelnummer. 30007465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007465 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30007465 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI73124025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56092-82-1
Summenformel C41CaH70O9
Molekulargewicht (g/mol) 747.07
Synonym Calcium Ionomycin, (4R,6S,8S,10Z,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-11,19,21-Trihydroxy-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-22-[(2S,2'R,5S,5'S)-octahydro-5'-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5'-dimethyl[2,2'-bifuran]-5-yl]-9-oxo-10,16-Docosadienoic Acid Calcium Salt;
SMILES O[C@H](C)[C@]1(C)CC[C@]([H])([C@]2(O[C@H](C[C@H](O)[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)/C=C/C[C@H](C[C@H](/C(O[Ca+2]OC3=O)=C/C([C@@H](C)C[C@@H](C)C[C@H](C)CC3)=O)C)C)CC2)C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ionomycin Calcium
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C41H72O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+2/p-2/b13-11+,34-24-;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1