Learn More
Ionomycin (Calciumsalz), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11438343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Verpackung:
Poly-Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11438343 5 mg Poly-Mikroröhrchen 5 Milligramm
10429883 1 mg Poly-Mikroröhrchen 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438343 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP25275
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ionomycin (Calcium Salt)
  • Ionomycin fungiert als Calciumionophor oder Ionenträger und wird häufig zur Untersuchung von Ca2+ Transport über biologische Membranen verwendet
  • Ionomycin kann in Verbindung mit PMA auch zur Induktion der Zytokin-Produktion in vielen Zelltypen eingesetzt werden
  • Lagerung bei 2 - 8 °C und vor Licht schützen
  • Nur für Forschungszwecke vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56092-82-1
Summenformel C41H70CaO9
Molekulargewicht (g/mol) 747.08
MDL-Nummer MFCD00083634
InChI-Schlüssel RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
PubChem CID 71311740
IUPAC-Name Calcium;(4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-Dihydroxy-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-5-Methyloxolan-2-yl]-5-Methyloxolan-2-yl]-4,6,8,12,14,18,20-Heptamethyl-11-Oxido-9-Oxodocosa-10,16-Dienoat
SMILES [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Ionomycin, Calcium Salt
Typ Ionomycin Calcium Salt
Namenshinweis From Streptomyces conglobatus
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 205°C to 206°C
Verpackung Poly-Mikroröhrchen
Farbe Weiß
Menge 5 mg
Prozentgehaltsbereich ≥98.0 %
Formelmasse 747.1
Reinheit (%) 98.0% min. (by NP TLC), 99.0% min. (by RP HPLC)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ionomycin, Calcium Salt
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.