Learn More
Melford Ionomycin-Calcium
Beschreibung
Ionomycin-Calciumsalz ist ein Calcium-Ionophor, was bedeutet, dass es den Transport von Calciumionen durch Zellmembranen erleichtert.
Es wird häufig zur Untersuchung der Kalziumsignalübertragung und ihrer Rolle in verschiedenen biologischen Prozessen eingesetzt. Es eignet sich besonders gut zur Untersuchung intrazellulärer Kalziumspiegel, kalziumabhängiger Enzyme und zellulärer Reaktionen, die durch Kalziumeinstrom ausgelöst werden.
Ionomycin-Calciumsalz wird in Zellkulturexperimenten verwendet, um einen schnellen und kontrollierten Anstieg des intrazellulären Calciumspiegels zu induzieren. Dies ermöglicht die Untersuchung der nachgelagerten Effekte von Kalziumsignalwegen, einschließlich zellulärer Aktivierung, Sekretion, Proliferation und Apoptose.
Darüber hinaus wird es häufig in Kombination mit anderen Substanzen, wie fluoreszierenden Calciumindikatoren oder Proteinkinase-Aktivatoren, eingesetzt, um spezifische zelluläre Mechanismen und Signalwege aufzuklären.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ionomycin, Calcium |
| CAS | 56092-82-1 |
| Menge | 5 mg |
| Summenformel | C41H70O9Ca |