Learn More
Melford Ionomycin
Artikelnummer. 30018353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018353 1 mg 1 Milligramm
30018354 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018353 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. I520200.001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ionomycin-freie Säure wird häufig in zellbiologischen Experimenten eingesetzt, um zelluläre Prozesse zu untersuchen, die von Kalziumsignalen abhängig sind.
Ionomycin-freie Säure wird häufig in zellbiologischen Experimenten eingesetzt, um zelluläre Prozesse zu untersuchen, die von Kalziumsignalen abhängig sind. Durch den Transport von Calciumionen in die Zellen kann Ionomycin verschiedene zelluläre Reaktionen auslösen, darunter die Aktivierung von Enzymen und Signalwegen. Forscher nutzen Ionomycin in einer Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise zur Untersuchung von Zellsignalisierung, Apoptose und calciumabhängigen Prozessen. Es ist besonders nützlich bei Experimenten, bei denen eine präzise Kontrolle des intrazellulären Kalziumspiegels erforderlich ist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ionomycin
CAS 56092-81-0
Menge 1 mg
Summenformel C41H72O9