Learn More
Fluorid-Ionenstärkeregler, TISAB3, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
Ein Ionen-Stärkeneinstellgerät (ISA) wird verwendet, um die Ionenaktivität für alle Probenlösungen zu messen, damit Ionenaktivitätsmessungen in Probenlösungen mit einer ionenselektiven Elektrode (ISE) möglich sind. Wenn die Probenlösung eine zusätzliche Entfernung störender Ionen und/oder pH-Pufferung erfordert, wird sie nicht als ISA-Lösung bezeichnet, sondern als TISAB-Lösung (Total Ionic Strength Adjustment Buffer).
- TISAB hält die Ionenstärke der Probe und den Standard hoch, konstant und ähnlich, wodurch Aktivitätsmessungen als Konzentration abgelesen werden können
- TISAB hält den pH-Wert konstant, was zur Unterdrückung oder Eliminierung störender Ionen beiträgt
- Das TISAB eliminiert alle Matrix-, Hysterese- oder fehlerhaften Flüssigkeitsübergangspotentiale, die die Genauigkeit von Testergebnissen beeinträchtigen könnten.
- Ein TISAB sollte niemals mit der Probe oder dem Standard chemisch reagieren
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | Siedepunkt: 100 °C |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Ionenselektive Elektrode |
pH | 5–5.5 bei 20 °C |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 ml |
Zusammensetzung | Kaliumhydrogenphosphat, Kaliumdihydrogenphosphat und Dinatriumhydrogenphosphat |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Dampfdruck | Bei 20 °C: 16 hPa |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- FLUORIDE TISAB 3 TOTAL ISA SOLUTION (CONCENTRATE)Addition rate 5ml per 50ml sample
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid, ammonium chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fluorid-Ionenstärkeregler, TISAB3, Reagecon™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur