Learn More
SI Analytics™ Ionenselektive Indikatorelektrode
Artikelnummer. 10377072 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Elektrode:
Calciumelektrode
Packungsgröße:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10377072
Marca: SI Analytics™ 285216314
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mit Ag/AgCl-Referenzsystem
  • Calciumelektrode
  • Festes Kabel
  • DIN-Stecker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Betriebsbereich (metrisch) 0,02 bis 40.000 mg/l
pH-Bereich 2,5 bis 11
Elektrode Calciumelektrode
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 40 °C
Enthält 1 m festes Kabel mit DIN-Stecker
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato