missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ionenchromatographie-Standard: Strontium @ 100 μg/ml in H2O , VHG™

Artikelnummer. p-200131779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17987484 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17987484 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGISR100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen

Ionenchromatographie-Standard: Strontium @ 100 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Strontium
CAS 7440-24-6
Verfahren Ion Chromatography
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Strontium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Sr
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Sr
InChI-Formel InChI=1S/Sr
SMILES [Sr]
IUPAC-Name Strontium
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 87.62
Menge 100 mL
Formelmasse 87.906 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.