Learn More
Natriumbikarbonat Eluentkonzentrat für Ionenchromatographie, 0.5 M, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15658295 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
Artikelnummer. 15658295
Marke: SPEX Certiprep ICELCON2100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
NaHCO30.5 M
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumbicarbonat-Eluentkonzentrat
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 144-55-8, 7732-18-5
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Summenformel CHNaO3
MDL-Nummer MFCD00003528
Verfahren Ion Chromatography
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Typ Certified Reference Material
SMILES [Na+].OC([O-])=O
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
PubChem CID 516892
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:32139
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch