Learn More
Kalium-Einzelelement-Ionenstandard – Kation, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11420199 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420199 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11420199 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. CSK22Y
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
K1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumkation-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7757-79-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
CAS Min. % 0.1, 0.2, 99.7
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.1, 0.2, 99.7
Summenformel KNO3
MDL-Nummer MFCD00011409
Verfahren Ion Chromatography
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
InChI-Schlüssel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Kaliumnitrat
Solvent or Matrix 0.2 % HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 101.10
PubChem CID 24434
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:63043
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch