Learn More
Phosphat-Standard für Ionenchromatographie, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
78.65 CHF - 153.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphat-Phosphorstandard |
---|---|
CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
Analysenzertifikat | Mit Analysezertifikat |
CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
CAS | 7732-18-5 |
Verfahren | Ion Chromatography |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Lösungstyp | Standard Solution |
Typ | Certified Reference Material |
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15648235
|
SPEX Certiprep
AS-PO4P9-2Y |
125 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
78.65 CHF
125 Milliliter |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15638235
|
SPEX Certiprep
AS-PO4P9-2X |
500 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
153.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
PO4-P | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Phosphat-Phosphorstandard | |
Mit Analysezertifikat | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Ion Chromatography | |
Standard Solution | |
H2O |
0.1, 99.9 | |
0.1, 99.9 | |
7732-18-5 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Certified Reference Material | |
10002 g/ml |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'dotInformation' : Ungefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produkt nur für den Laborgebrauch