Learn More
Fluorid-Standard für die Ionenchromatographie, 100 μg/ml F-, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 15698225
Verfügbar ab: 08-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fluorid-Standard für die Ionenchromatographie, 100 μg/ml F-, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15698225 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
500 ml, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15698225
Marke: SPEX Certiprep ASF91X
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
F&superscript_minus;100 μg/ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorid-Standard für Ionenchromatographie
Verpackung Poly-Flasche
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
CAS Min. % 0.01, 99.99
CAS Max. % 0.01, 99.99
CAS 7732-18-5
Verfahren Ion Chromatography
Lösungstyp Standard Solution
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix H2O
Menge 500 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 μg/ml F−
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fluorid-Standard für die Ionenchromatographie, 100 μg/ml F-, SPEX CertiPrep™ >