Learn More
Fluorid-Standard für die Ionenchromatographie, 100 μg/ml F-, SPEX CertiPrep™
Marke:  SPEX Certiprep AS-F9-1Y
Menge 125 ml
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10224482
  • 69.45 CHF / 125 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
F&superscript_minus;100 μg/ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7732-18-5
Spezifikation
Fluorid-Standard
7732-18-5
0.01, 99.99
0.01, 99.99
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Certified Reference Material
125 ml
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Mit Analysezertifikat.
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Ion Chromatography
Standard Solution
H2O
100 μg/ml F−
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fluorid-Standard für die Ionenchromatographie, 100 μg/ml F-, SPEX CertiPrep™ > 125 ml; dreifach gelaugte LDPE-Flasche