Learn More
Ionenchromatographie-Cyanidreferenzstandard, 2O/2 % KOH, 1000 ug/ml:KCN, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10497292 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
100 Stück
125 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10497292
Marke: SPEX Certiprep RSCN92X
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
CN-1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanide Standard (Simple)
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat With Certificate of Analysis.
CAS Min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.1, 2.0, 97.9
CAS 7732-18-5
Verfahren Ion Chromatography
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix Potassium Hydroxide
Menge 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) For Use In    Matrix    Contents    Cat. No.
EPA Methods 335.2 and 335.3; ASTM Method D2036-19; and Standard Method 4500-CNF.    CN in H2O    1000μg/mL:KCN    RSCN9-2X, -2Y
EPA Method 335.1    CN in H2O    1000μg/mL:K3Fe(CN)6    RSCN9C-2X
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 ug/mL Simple Cyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide
Produkt nur für den Laborgebrauch