Learn More
Iohexol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iohexol |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34) |
| Formelmasse | 820.8803 |
| Reinheit (%) | >95% |