Learn More
Iodotrimethylsilan, 97 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498870
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11498870
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12902.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16029-98-4 | C3H9ISi | 200.094 g/mol
Iodotrimethylsilane is used for the introduction of trimethylsilyl group in organic synthesis. It is also useful for gas chromatography analysis by converting alcohol into a silyl ether derivative, thereby making it more volatile than the original molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodotrimethylsilan wird zur Einführung einer Trimethylsilylgruppe in die organische Synthese verwendet. Es ist auch für Analysen durch Gaschromatographie geeignet, da es Alkohole zu Silylether-Derivaten konvertiert, wodurch sie flüchtiger als das ursprüngliche Molekül werden.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Inkompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und reagiert heftig mit Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16029-98-4
Summenformel C3H9ISi
Molekulargewicht (g/mol) 200.094
MDL-Nummer MFCD00001028
InChI-Schlüssel CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
PubChem CID 85247
IUPAC-Name Iod(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)I
Spezifikation
Siedepunkt 105°C to 106°C
Chemischer Name oder Material Iodotrimethylsilane
Namenshinweis stabilized with copper
Menge 25 g
Strukturformel (CH3)3SiI
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1731136
Flammpunkt −2°C (28°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 200.09
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.476
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Dichte 1.44
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodotrimethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Iodotrimethylsilane