Learn More
Iodbenzol-diacetat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430368 500 g 500 Gramm
11410368 25 g 25 Gramm
11420368 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430368 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24531.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3240-34-4 | C10H11IO4 | 322.098 g/mol
Iodosobenzene is used as an oxidizing and acetoxylating agent in organic synthesis. It is actively involved in the preparation of (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-al(neral) from (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (nerol) in presence of 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO). It is a useful reagent for the synthesis of a wide variety of heterocyclic compounds. It is also used in the Pd-catalyzed 2-arylation of indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodosobenzol wird als Oxidationsmittel und Acetoxylierungsmittel in der organischen Synthese verwendet. Es ist aktiv an der Vorbereitung von (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-Octadien-1-al(neral) aus (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-Octadien-1-ol(nerol) in Anwesenheit von 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) beteiligt. Es ist ein nützliches Reagenz für die Synthese einer Vielzahl von heterocyclischen Verbindungen. Es wird auch bei der Pd-katalysierten 2-Arylierung von Indolen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3240-34-4
Summenformel C10H11IO4
Molekulargewicht (g/mol) 322.098
MDL-Nummer MFCD00008692
InChI-Schlüssel ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodobenzene diacetate, diacetoxyiodo benzene, iodosobenzene diacetate, phenyliodine diacetate, phenyliodo diacetate, phenyliodoso acetate, phenyliodosodiacetate, phenyliodoso diacetate, bis acetato phenyliodine, benzene, diacetoxyiodo
PubChem CID 76724
IUPAC-Name [acetyloxy(phenyl)-$l^{3}-iodanyl]acetat
SMILES CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
Spécification
Chemischer Name oder Material Iodosobenzene diacetate
Schmelzpunkt 159°C to 161°C
Menge 500 g
Beilstein 1879369
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 322.1
Reinheit (%) ≥98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.