Learn More
Iodpyrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10472054 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10472054 1 g Glasflasche 1 Gramm
10788235 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10472054 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 397530010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 32111-21-0 | C4H3IN2 | 205.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32111-21-0
Summenformel C4H3IN2
Molekulargewicht (g/mol) 205.98
MDL-Nummer MFCD01319019
InChI-Schlüssel OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
PubChem CID 642841
IUPAC-Name 2-Iodpyrazin
SMILES C1=CN=C(C=N1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodopyrazine
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 2.0860g/mL
Siedepunkt 109°C to 110°C (34.0 mmHg)
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.6550 to 1.6580 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 2.086
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,acetone,benzene,hexanes
Formelmasse 205.98
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodopyrazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.