Learn More
Iodomethyl-Pivalat, TRC
Artikelnummer. 30406846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406846 10 g
30399680 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30406846 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI70875010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53064-79-2
Summenformel C6 H11 I O2
Molekulargewicht (g/mol) 242.05
Synonym 2,2-Dimethyl-propanoic Acid Iodomethyl Ester, (Pivaloyloxy)methyl Iodide, 2,2-Dimethylpropionic Acid Iodomethyl Ester, Iodomethyl 2,2-Dimethylpropanoate
IUPAC-Name Iodomethyl-2,2-Dimethylpropanoat
SMILES CC(C)(C)C(=O)OCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodomethyl pivalate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H11IO2/c1-6(2,3)5(8)9-4-7/h4H2,1-3H3
Formelmasse 241.9804