Learn More
(Iodmethyl)cyclopentan, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491010 5 g 5 Gramm
11401020 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491010 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25391.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27935-87-1 | C6H11I | 210.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27935-87-1
Summenformel C6H11I
Molekulargewicht (g/mol) 210.06
MDL-Nummer MFCD03453190
InChI-Schlüssel DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodomethyl cyclopentane, cyclopentylmethyl iodide, cyclopentane, iodomethyl, cyclopentyliodomethane, acmc-20akpz, cyclopentylmethyliodide, iodomethyl-cyclopentane, cyclopentanemethyl iodide
PubChem CID 2762531
IUPAC-Name Iodmethylcyclopentan
SMILES ICC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Iodomethyl)cyclopentane
Namenshinweis stabilized with copper
Dichte 1.614
Siedepunkt 78°C (17 mmHg)
Flammpunkt 92°C (198°F)
Brechungsindex 1.542
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 210.06
Reinheit (%) ≥98%