Learn More
Iodomethan, TRC
Artikelnummer. 30005433
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005433 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30005433 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI7082005G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-88-4
Summenformel C H3 I
Molekulargewicht (g/mol) 141.94
Synonym Methane, iodo-, Iodomethane, Ioguard, Methyl iodide, Methyl iodide (CH3I), Monoiodomethane, NSC 9366
IUPAC-Name Iodmethan
SMILES CI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl iodide
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/CH3I/c1-2/h1H3
Formelmasse 141.9279