Learn More
Jodmethan, 99 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080839
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
74-88-4
CH3I
141.94
MFCD00001073
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
6328
CHEBI:39282
Iodmethan
CI
74-88-4
CH3I
141.94
MFCD00001073
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
6328
CHEBI:39282
Iodmethan
CI
Iodomethane is a methylating agent used for alkylating carbon, oxygen, sulfur, nitrogen and phosphorus nucleophiles. For example, phenol reacts with methyl iodide to give anisole. In the Monsanto process, the insitu formed iodomethane reacts with carbon monoxide in the presence of a rhodium complex to give acetyl iodide, which on hydrolysis yields acetic acid. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, methylmagnesium iodide used in organic synthesis. It finds applications as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals and in phase transfer catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodmethan ist ein Methylierungsmittel, das zur Alkylierung von Kohlenstoff-, Sauerstoff-, Schwefel-, Stickstoff- und Phosphor-Nukleophilen verwendet wird. So reagiert beispielsweise Phenol mit Methyliodid zu Anisol. Im Monsanto-Verfahren reagiert das insitu gebildete Iodmethan mit Kohlenmonoxid in Gegenwart eines Rhodiumkomplexes zu Acetyljodid, das bei der Hydrolyse Essigsäure ergibt. Es reagiert mit Magnesium und bildet das Grignard-Reagenz Methylmagnesiumjodid, das in der organischen Synthese verwendet wird. Es findet Anwendung als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Arzneimitteln und in Phasentransferkatalysatoren.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Sauerstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iodomethane
Namenshinweis Stabilized with copper
Schmelzpunkt -67°C
Dichte 2.28
Siedepunkt 41°C to 43°C
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.53
Menge 50 g
UN-Nummer UN2644
Beilstein 969135
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,6087
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 141.94
Reinheit (%) 99%