Learn More
Iodoethanol, TRC
Artikelnummer. 30134282
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134282 250 mg 250 Milligramm
30137187 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134282 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI705875250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-76-0
Summenformel C2 H5 I O
Molekulargewicht (g/mol) 171.965
Synonym 2-Iodoethanol, 2-Hydroxy Iodide, 2-Iodoethan-1-ol, Ethylene Iodohydrin, NSC 85227
IUPAC-Name 2-Iodethanol
SMILES OCCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoethanol
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C2H5IO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Formelmasse 171.939