Learn More
Iodoethan (mit Kupfer stabilisiert), TRC
Artikelnummer. 17974165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17974165 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17974165 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI705870100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-03-6
Summenformel C2H5I
Molekulargewicht (g/mol) 155.97
Synonym 1-Iodoethane, Ethyl Iodide, Hydriodic Ether, NSC 8825, Monoiodoethane
IUPAC-Name Iodethan
SMILES CCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoethane
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
Formelmasse 155.9436