Learn More
Iodethan, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Iodoethane is an excellent ethylating agent used in organic synthesis to introduce an ethyl group into a compound. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, ethylmagnesium iodide which is used in organic synthesis. It is involved in the preparation of 1-ethyl-3-nitro-2-phenyl-indole and also serves as hydrogen radical promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Iodethan ist ein ausgezeichnetes Ethylierungsmittel, das in der organischen Synthese verwendet wird, um eine Ethylgruppe in eine Verbindung einzubringen. Es reagiert mit Magnesium und bildet das Grignard-Reagenz Ethylmagnesiumiodid, das in der organischen Synthese verwendet wird. Es ist an der Herstellung von 1-ethyl-3-nitro-2-phenyl-indol beteiligt und dient auch als Wasserstoffradikalpromotor.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und Magnesium.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iodoethane |
| Namenshinweis | stabilized with copper |
| Schmelzpunkt | -108°C |
| Dichte | 1.95 |
| Siedepunkt | 70°C to 73°C |
| Flammpunkt | >73°C (163°F) |
| Brechungsindex | 1.512 |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 505934 |
| Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Iodoethane
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Iodoethane