Learn More
Iodocarb 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326329 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326329 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14335000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodocarb (IPBC)
CAS 55406-53-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Iodocarb (IPBC)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H12 I N O2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCCCNC(=O)OCC#CI
IUPAC-Name 3-Iodprop-2-inyl-N-butylcarbamat
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 281.09
Menge 1 mL
Formelmasse 280,9913 g/mol