Learn More
Iodobenzol, TRC
Artikelnummer. 30402504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30402504 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30402504 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI6895001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-50-4
Summenformel C6 H5 I
Molekulargewicht (g/mol) 204.01
Synonym Benzene, iodo-, Iodobenzene, 1-Iodobenzene, 4-Iodobenzene, Benzene iodide, NSC 9244, Phenyl iodide
IUPAC-Name iodbenzol
SMILES Ic1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodobenzene
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Formelmasse 203.9436