Learn More
Iodbenzen-Diacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10265750 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10265750 100 g Glasflasche 100 Gramm
10742411 25 g Glasflasche 25 Gramm
11994911 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10265750 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 176561000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3240-34-4 | C10H11IO4 | 322.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3240-34-4
Summenformel C10H11IO4
Molekulargewicht (g/mol) 322.09
InChI-Schlüssel ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodobenzene diacetate, diacetoxyiodo benzene, iodosobenzene diacetate, phenyliodine diacetate, phenyliodo diacetate, phenyliodoso acetate, phenyliodosodiacetate, phenyliodoso diacetate, bis acetato phenyliodine, benzene, diacetoxyiodo
PubChem CID 76724
IUPAC-Name [acetyloxy(phenyl)-$l^{3}-iodanyl]acetat
SMILES CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodobenzene diacetate
Schmelzpunkt 161.0°C to 165.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Verlust bei Trocknung 1% max. (60°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5I(O2CCH3)2
Menge 100 g
Fieser 01,508; 03,166; 04,266; 10,214; 13,242
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 322.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodobenzene diacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.