Learn More
Iodacetamid kristallin MP Biomedicals
Artikelnummer. 11493030 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11493030 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11493030 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210035105
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 144-48-9
Summenformel C2H4INO
Molekulargewicht (g/mol) 184.964
MDL-Nummer MFCD00008028
InChI-Schlüssel PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetamide, monoiodoacetamide, surauto, acetamide, 2-iodo, 2-iodo-acetamide, usaf d-1, alpha-iodoacetamide, ccris 7710, unii-zrh8m27s79, n-3-methoxy-4-butoxybenzyl thiobarbituric acid
PubChem CID 3727
IUPAC-Name 2-Iodacetamid
SMILES C(C(=O)N)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoacetamide
Namenshinweis Molekularbiologie und Zellbiologie
Farbe Gelbbraun
Menge 5 g
Formelmasse 185
Güte Not Available
Physikalische Form Pulver