Learn More
Jod, TRC
Artikelnummer. 30405199
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30405199 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405199 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI6667505G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodine
CAS 7553-56-2
Menge 5 g
Summenformel I2
Synonym Iodine, Actomar, DentaPure DP 90, Diatomic iodine, Diiodine, Eranol, Iodel FD, Iodine (127I2), Iodine Colloidal, Iodine Crystals, Iodine Molecule (I2), Iodine Sublimed, Iosan Superdip, Jodosan, Molecular Iodine, NSC 42355, Tegodyne, eXIA 160
InChI-Formel InChI=1S/I2/c1-2
SMILES II
IUPAC-Name Molekulares Iod
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
Formelmasse 253.8089