Learn More
Jodlösung 0.05 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, entspricht der analytischen Spezifikation von des EU-Arzneibuchs, BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073146 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 l, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
I2, CAS-Nummer 7553-56-2, Tinktur-Jod, Jod sublimiert, Jodlösung, Jodkristalle, Jod, Iode, Dijod, Vistarin, Iodio, Eranol, 1L, CHEBI:17606, Braun, PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N, molekulares Jod, 0 Grad C, 11355, 253.809, Braunglasflasche, flüssig, 807, II, 0,7, 14 mmHg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Jodtinktur, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC-Name Molekulares Iod
SMILES II
Spezifikation
Farbe Braun
Schmelzpunkt 0 °C
Güte Analytische Spezifikationen nach Ph.Eur.
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Dampfdruck 14 mm Hg
Dampfdichte 0.7
pH 5
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine solution 0.05M (0.1N)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium iodide, Iodine
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jodlösung 0.05 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, entspricht der analytischen Spezifikation von des EU-Arzneibuchs, BP, Fisher Chemical >