Learn More
Jodlösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15694790
Jodlösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15694790 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
5 L, 5 Liter
Click to view available options
Menge:
2.5 l
5 L
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
4 Stück
5 Liter
6 Stück
Artikelnummer. 15694790
Marke: Honeywell-Fluka 350905L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Specifications
Chemischer Name oder Material Iodine solution
Menge 5 L
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
IUPAC-Name diiodine
Formelmasse 253.81g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05 M
compliance-icons
Product Identifier
  • Iodine solution
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: iodine
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Jodlösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™ >