Learn More
Jodlösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iodlösung |
| Namenshinweis | volumetrisch, 0.05 M I2 (0.1N) |
| Menge | 4 x 2.5 l |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Synonym | Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode |
| IUPAC-Name | Molekulares Iod |
| Formelmasse | 253.81 |
| Güte | Reagenz Ph. Eur. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iodine solution
- Achtung
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: iodine