Learn More
Jod, resublimierte Kristalle, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iodine |
| Schmelzpunkt | 183°C to 186° (sublimation) |
| Farbe | Schwarz-blau |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 100 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.9985% (Metals basis) |
| IUPAC-Name | Molekulares Iod |
| Formelmasse | 253.81 |
| Geruch | Irritating |
| Aussehen | Bluish-black crystals |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.