Learn More
Jod, Reagenzgütegrad, Beads, 1-3 mm, 99.7% Spurenmetall-Basis, Honeywell
Catalog Number p-7111779
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
7553-56-2
I2
253.81
MFCD00011355 MFCD00164163
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode
807
CHEBI:17606
diiodine
II
7553-56-2
I2
253.81
MFCD00011355 MFCD00164163
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode
807
CHEBI:17606
diiodine
II
Reagenzgütegrad, Beads, 1 bis 3 mm, 99.7 % Spurenmetallbasis
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 184 °C (Literatur)
Chemischer Name oder Material Iod
Schmelzpunkt 113 °C (Literatur)
Namenshinweis Reagenzgütegrad, Beads, 1 bis 3 mm, 99.7 % Spurenmetallbasis
CAS Max. % 100.0000%
Physikalische Form Beads
Menge 250 g
Strukturformel NaH2PO2 · xH2O
UN-Nummer UN3495
Beilstein 3587194
Formelmasse 253.81
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte Reagenz
Verpackung Glasflasche
Dichte 4.930 g/cm3