Learn More
Jod, Reagenzgütegrad, Beads, 1-3 mm, 99.7% Spurenmetall-Basis, Honeywell
Artikelnummer. 15642810 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15642810 250 g Glasflasche 250 Gramm
15632810 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15642810 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 266426250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, Beads, 1 bis 3 mm, 99.7 % Spurenmetallbasis
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC-Name Molekulares Iod
SMILES II
Spezifikation
Siedepunkt 184 °C (Literatur)
Chemischer Name oder Material Iod
Schmelzpunkt 113 °C (Literatur)
Namenshinweis Reagenzgütegrad, Beads, 1 bis 3 mm, 99.7 % Spurenmetallbasis
CAS Max. % 100.0000%
Physikalische Form Beads
Menge 250 g
Strukturformel NaH2PO2 · xH2O
UN-Nummer UN3495
Beilstein 3587194
Formelmasse 253.81
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte Reagenz
Verpackung Glasflasche
Dichte 4.930 g/cm3