Learn More
Iodine Monochloride Solution, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15692940 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15692940 100 mL Kunststoffflasche 100 Milliliter
15612950 800 mL Glasflasche 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15692940 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 291048100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
1.0 M in methylene chloride
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-99-0
Summenformel ClI
Molekulargewicht (g/mol) 162.35
MDL-Nummer MFCD00011354
InChI-Schlüssel QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC-Name Iodochlorid
SMILES ClI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodine Monochloride Solution
Physikalische Form Liquid
Menge 100 mL
Strukturformel ICl
UN-Nummer UN3264
Beilstein 3587194
Formelmasse 162.36g/mol
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.42g/mL at 25°C