Learn More
Iodine Monochloride, Reagent grade, ≥95%, Honeywell™
Alle ansehen Solstice Research Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | >97°C |
| Chemischer Name oder Material | Iodine Monochloride |
| Schmelzpunkt | 27°C |
| Farbe | Braun bis rot |
| Physikalische Form | Liquid or Solid |
| Menge | 5 g |
| Strukturformel | ICl |
| UN-Nummer | UN1792 |
| Formelmasse | 162.36g/mol |
| Reinheit (%) | ≥95% |
| Mehr anzeigen |