Learn More
Iodmonobromid, TRC
Artikelnummer. 30399188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399188 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399188 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI66675525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodine bromide
CAS 7789-33-5
Menge 25 g
Summenformel I Br
Synonym Iodine monobromide, Iodobromine
InChI-Formel InChI=1S/BrI/c1-2
SMILES BrI
Molekulargewicht (g/mol) 206.81
Formelmasse 205.8228