Learn More
Iodmonobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10125453 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10125453 250 g Glasflasche 250 Gramm
10522231 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10125453 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 208842500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00 CHF
    171.65 CHF / 250 Gramm
    Sparen 34.35 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7789-33-5 | BrI | 206.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-33-5
Summenformel BrI
Molekulargewicht (g/mol) 206.81
MDL-Nummer MFCD00011353
InChI-Schlüssel CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
PubChem CID 82238
IUPAC-Name Iodbroman
SMILES BrI
Spezifikation
Siedepunkt 116.0°C
Chemischer Name oder Material Iodine monobromide
Schmelzpunkt 42.0°C to 50.0°C
Farbe Schwarz-Braun bis Grau
Physikalische Form Kristalline Masse, Kristalle oder Stückchen
Menge 250 g
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 4.41
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Dichte 4.4100g/mL
Strukturformel IBr
Fieser 01,501; 02,224
Merck Index 15, 5059
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: solubel in alcohol,ether,carbon disulfide and,glacial acetic acid
Formelmasse 206.81
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine monobromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.