Learn More
Iodmonobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438880
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438880 100 g 100 Gramm
11428880 25 g 25 Gramm
11443217 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438880 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16158.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7789-33-5 | BrI | 206.81 g/mol
Iodine monobromide is used as an electrophile employed in a new synthetic approach to polyketide structural units. It is also used in iodometry and serves as a source of I+. It is a powerful iodinating agent used in organic synthesis as well as involved in the synthesis of radioiodinated fatty acids for heart imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Jodmonobromid wird als elektrophiles Teilchen verwendet, das in einem neuen synthetischen Ansatz für Polyketid-Struktureinheiten eingesetzt wird. Es wird auch in der Iodometrie verwendet und dient als Quelle von I+. Es ist ein leistungsstarkes Jodiermittel, das sowohl in der organischen Synthese eingesetzt wird als auch an der Synthese von radiojodierten Fettsäuren für die Herzbildgebung beteiligt ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Äther, Kohlenstoffdisulfid und Eisessigsäure.
Hinweise
Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Phosphor, Natrium und Natriumoxiden und Kalium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-33-5
Summenformel BrI
Molekulargewicht (g/mol) 206.81
MDL-Nummer MFCD00011353
InChI-Schlüssel CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
PubChem CID 82238
IUPAC-Name Iodbroman
SMILES BrI
Spezifikation
Siedepunkt 116°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Iodine monobromide
Schmelzpunkt 50°C (sublimation)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3260
Beilstein 3902973
Flammpunkt None
Merck Index 14,5016
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide and glacial acetic acid.
Formelmasse 206.81
Reinheit (%) 98%
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Dichte 4.416
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine monobromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine bromide