Learn More
Jodmonobromid, 1-M-Lösung in Methylenchlorid, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10449724 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10449724 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10449724 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 428701000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7789-33-5 | BrI | 206.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodine monobromide
CAS 7789-33-5, 75-09-2
Farbe Rot
Physikalische Form Lösung
Menge 100 mL
Summenformel BrI
Strukturformel IBr
MDL-Nummer MFCD00011353
Merck Index 15, 5059
Synonym iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
InChI-Schlüssel CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrI
IUPAC-Name Iodbroman
Molekulargewicht (g/mol) 206.81
PubChem CID 82238
Formelmasse 206.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M solution in methylene chloride
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 1.458
Dichte 1.4580g/mL