Learn More
Jodklumpen, ultratrocken, 99,999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15482047 5 g 5 Gramm
15492047 25 g 25 Gramm
15402057 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044857.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Jodklumpen werden in OLED-Materialien, bei Pharmazeutika und in der Elektronikindustrie verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diiod
SMILES II
Spezifikation
Schmelzpunkt 183°C to 186°C (sublimation)
Physikalische Form Fest
Menge 5 g
Reinheit (%) 99.999%