Learn More
Jod, Honeywell ™
Artikelnummer. 15695860 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15695860 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15695860 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 57652100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Getestet gemäß Ph. Eur.
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iod
CAS 7553-56-2
Menge 100 g
Summenformel I2
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
UN-Nummer UN3495
Beilstein 3587194
Synonym Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES II
IUPAC-Name Molekulares Iod
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Formelmasse 253.81 mol
Reinheit (%) 99 %
Dampfdruck 1mmHg (38.7 °C), 0.31 mmHg (25 °C)
Dichte Vapor Density: 9 (vs air)