Learn More
Jodkonzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iodkonzentrat |
| Namenshinweis | Für 1 l Standardlösung, 0.05 M I2 (0.1 N) |
| CAS Min. % | ≥50.0000%, ≥20.0000% |
| CAS Max. % | <70.0000%, <25.0000% |
| Physikalische Form | Konzentrat |
| Menge | 6 x 1 ea. |
| Summenformel | IK |
| Strukturformel | I2 |
| MDL-Nummer | MFCD00011355 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iodine concentrate
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H372-Schädigt die Organe.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: iodine