Learn More
Jod, ACS-Reagenz, Honeywell Fluk ™
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Beschreibung
Honeywell ACS Lösungsmittel für allgemeine Laboranwendungen sind:
- Eine kostengünstige Lösung für Anwendungen wie preparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- alle Lösungsmittel sind getestet und entsprechen den ACS Spezifikationen für die allgemeine Verwendung
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iod |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 2.5 kg |
UN-Nummer | 3495 |
Beilstein | 3587194 |
IUPAC-Name | Molekulares Iod |
Formelmasse | 253.81 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.8 % |
Güte | ACS-Reagenz |
Dampfdruck | 0.31 mmHg (25 °C), 1 mmHg (38.7 °C) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iodine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.