Learn More
Analytische volumetrische Lösung Jod, 0,1 N, 0,05 M, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 l |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.05 M |