Learn More
Thermo Scientific Chemicals Jod, 0.01 N normierte Lösung
Beschreibung
Iodine, 0.01N standardized solution is used for accurate volumetric analysis. It is also used as a disinfectant and antibacterial agent in solutions, tinctures and salves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iodine |
CAS | 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5 |
Dampfdruck | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Physikalische Form | Flüssig |
Summenformel | I2 |
MDL-Nummer | MFCD00011355 MFCD00164163 |
Farbe | Rot bis braun |
Löslichkeit | Miscible with chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide, cyclohexane, methanol, ethyl acetate, toluene, benzene, n-hexane, butan-2-ol, bromoethane, n-heptane, glycerol and diethyl ether |
InChI-Schlüssel | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | II |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
S16L006 | Analysenzertifikat | 17/06/2025 | 035636.K2,035636.K7 |
62500184 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 035636.K2,035636.K7 |
N11L002 | Analysenzertifikat | 17/02/2025 | 035636.K2,035636.K7 |
M07L004 | Analysenzertifikat | 09/01/2025 | 035636.K2,035636.K7 |
Y05K039 | Analysenzertifikat | 14/11/2024 | 035636.K2,035636.K7 |