Learn More
Job-Standard für Ionenchromatographie, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. p-4384878 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11995074
Marke: SPEX Certiprep ASI92Y
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
I-1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-82-5, 7732-18-5
Summenformel INa
Molekulargewicht (g/mol) 149.894
InChI-Schlüssel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-Name Natrium; Iodid
SMILES [Na+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material U.S.-Norm
Namenshinweis Für die Ionenchromatographie
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 99.9, 0.1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Natriumfluorid, destilliertes Wasser, Leitfähigkeit oder ähnliche Reinheit
Verfahren Ion Chromatography
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
Typ Certified Reference Material
Element Natriumfluorid, destilliertes Wasser, Leitfähigkeit oder ähnliche Reinheit
Solvent or Matrix Water
Menge 125 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 mg/l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch